183083
Dibutyltin(IV) oxide
98%
Sinónimos:
Dibutyloxotin
About This Item
Productos recomendados
Quality Level
assay
98%
autoignition temp.
534 °F
mp
≥300 °C (lit.)
SMILES string
CCCC[Sn](=O)CCCC
InChI
1S/2C4H9.O.Sn/c2*1-3-4-2;;/h2*1,3-4H2,2H3;;
InChI key
JGFBRKRYDCGYKD-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
General description
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 - STOT SE 1
target_organs
thymus
Storage Class
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?