198323
Cesium fluoride
99%
Sinónimos:
NSC 84270
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
99%
Formulario
liquid
mp
682 °C (lit.)
densidad
4.115 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
[F-].[Cs+]
InChI
1S/Cs.FH/h;1H/q+1;/p-1
Clave InChI
XJHCXCQVJFPJIK-UHFFFAOYSA-M
Aplicación
- A base in the Suzuki cross-coupling synthesis of ortho-substituted biaryls.
- A reagent for the nucleophilic fluorination of primary halides and sulfonates in protic media such as tert-butyl and tert-pentyl alcohols.
- Preparation of building blocks for synthesis of fluoroallylic compounds
- Synthesis of alcohols via hydrolysis of alkyl silyl ethers at neutral pH in buffered mixed organic-aqueous solutions
- Nucleophilic fluorination of alkynyliodonium salts to form fluorovinylic compounds
- Nucleophilic aromatic substitution (SNAr) reactions
Producto relacionado
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Repr. 2 - STOT RE 2
Órganos de actuación
Kidney,Adrenal gland
Riesgos supl.
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?