Merck
P30802
Sigma-Aldrich
2-Phenyl-2-propanol
97%
Sinónimos:
α,α-Dimethylbenzyl alcohol, Dimethyl phenyl carbinol
About This Item
Fórmula lineal:
(CH3)2C(OH)C6H5
Número de CAS:
Peso molecular:
136.19
Beilstein:
1905012
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
97%
Formulario
powder
índice de refracción
n20/D 1.5196 (lit.)
bp
202 °C (lit.)
mp
28-32 °C (lit.)
densidad
0.973 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
CC(C)(O)c1ccccc1
InChI
1S/C9H12O/c1-9(2,10)8-6-4-3-5-7-8/h3-7,10H,1-2H3
Clave InChI
BDCFWIDZNLCTMF-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
[Photometric determination of dimethylphenylcarbinol in water].
Z A Shcherbakova
Gigiena i sanitariia, (1)(1), 71-72 (1982-01-01)
[Toxicological evaluation of the plasticizer PB-I].
Iu I Stepkin et al.
Gigiena i sanitariia, (4)(4), 50-52 (2000-09-07)
Jiafeng Geng et al.
Journal of inorganic biochemistry, 167, 60-67 (2016-12-03)
The diheme enzyme MauG utilizes H
J Scognamiglio et al.
Food and chemical toxicology : an international journal published for the British Industrial Biological Research Association, 50 Suppl 2, S130-S133 (2011-10-29)
A toxicologic and dermatologic review of 2-phenyl-2-propanol when used as a fragrance ingredient is presented. 2-Phenyl-2-propanol is a member of the fragrance structural group Aryl Alkyl Alcohols and is a tertiary alcohol. The AAAs are a structurally diverse class of
[Information from the Soviet Toxicology Center].
Gigiena truda i professional'nye zabolevaniia, (8)(8), 53-56 (1982-08-01)