188476
2-Methylbenzyl alcohol
98%
About This Item
Productos recomendados
vapor pressure
0.75 mmHg ( 86 °C)
assay
98%
form
solid
refractive index
n20/D 1.5408 (lit.)
bp
109-110 °C/14 mmHg (lit.)
mp
33-36 °C (lit.)
functional group
hydroxyl
SMILES string
Cc1ccccc1CO
InChI
1S/C8H10O/c1-7-4-2-3-5-8(7)6-9/h2-5,9H,6H2,1H3
InChI key
XPNGNIFUDRPBFJ-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Application
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
219.2 °F - closed cup - (External MSDS)
flash_point_c
104 °C - closed cup - (External MSDS)
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?