15033
1,3-Di-Boc-2-(trifluoromethylsulfonyl)guanidine
≥95.0% (HPLC)
Sinónimos:
N,N′-Bis(tert-butoxycarboyl)-N′′-trifylguanidine
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
≥95.0% (HPLC)
Formulario
solid
mp
113 °C (dec.) (lit.)
aplicaciones
peptide synthesis
cadena SMILES
CC(C)(C)OC(=O)N\C(NC(=O)OC(C)(C)C)=N\S(=O)(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/C12H20F3N3O6S/c1-10(2,3)23-8(19)16-7(17-9(20)24-11(4,5)6)18-25(21,22)12(13,14)15/h1-6H3,(H2,16,17,18,19,20)
Clave InChI
GOQZIPJCBUYLIR-UHFFFAOYSA-N
Otras notas
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?