Merck
144061
Sigma-Aldrich
4-(Bromomethyl)benzonitrile
99%
Sinónimos:
α-Bromo-p-tolunitrile, 4-Cyanobenzyl bromide
About This Item
Fórmula lineal:
BrCH2C6H4CN
Número de CAS:
Peso molecular:
196.04
Beilstein:
636717
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Nivel de calidad
Ensayo
99%
Formulario
solid
mp
115-117 °C (lit.)
grupo funcional
bromo
nitrile
cadena SMILES
BrCc1ccc(cc1)C#N
InChI
1S/C8H6BrN/c9-5-7-1-3-8(6-10)4-2-7/h1-4H,5H2
Clave InChI
UMLFTCYAQPPZER-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
4-(Bromomethyl)benzonitrile reacts with 2H-tetrazole in the presence of KOH to yield 4-[(2H-tetra-zol-2-yl)methyl]benzonitrile.
Aplicación
4-(Bromomethyl)benzonitrile may be used in the synthesis of ligands containing a chelating pyrazolyl-pyridine group with a pendant aromatic nitrile.
Pictogramas
Health hazardCorrosion
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Hazel Fenton et al.
Dalton transactions (Cambridge, England : 2003), 39(16), 3805-3815 (2010-04-08)
Two ligands L(1) and L(2) have been prepared which contain a chelating pyrazolyl-pyridine group with a pendant aromatic nitrile (in L(1), a benzonitrile; in L(2), a naphthonitrile). These ligands react with Ag(I) salts to give a range of infinite coordination
Zheng Xing et al.
Acta crystallographica. Section E, Structure reports online, 64(Pt 2), o445-o445 (2008-01-01)
The title compound, C(9)H(7)N(5), was synthesized by reaction of 4-(bromomethyl)benzonitrile and 2H-tetrazole in the presence of KOH. The relative orientation of the planar tetra-zole ring and the methyl-benzonitrile moiety is (-)-anti-clinal. The crystal packing is dominated by van der Waals