143049
Aldrithiol™-2
98%
Sinónimos:
2,2′-Dithiodipyridine, 2,2′-Dipyridyl disulfide
About This Item
Productos recomendados
assay
98%
form
solid
mp
56-58 °C (lit.)
solubility
methanol: soluble 50 mg/mL, clear to very slightly hazy, colorless to faintly brownish-yellow
functional group
disulfide
storage temp.
2-8°C
SMILES string
S(Sc1ccccn1)c2ccccn2
InChI
1S/C10H8N2S2/c1-3-7-11-9(5-1)13-14-10-6-2-4-8-12-10/h1-8H
InChI key
HAXFWIACAGNFHA-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
Legal Information
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?