P3415
3-(2-Pyridyldithio)propionic acid N-hydroxysuccinimide ester
≥95%, powder
Sinónimos:
N-Succinimidyl 3-(2-pyridyldithio)propionate, SPDP
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
≥95%
Formulario
powder
idoneidad de la reacción
reagent type: cross-linking reagent
mp
84-86 °C (lit.)
solubilidad
acetone: 50 mg/mL
DMF: soluble
grupo funcional
NHS ester
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
O=C(CCSSC1=NC=CC=C1)ON2C(CCC2=O)=O
InChI
1S/C12H12N2O4S2/c15-10-4-5-11(16)14(10)18-12(17)6-8-19-20-9-3-1-2-7-13-9/h1-3,7H,4-6,8H2
Clave InChI
JWDFQMWEFLOOED-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
It has been used for antibody conjugation and as a protein cross-linker.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Los clientes también vieron
Artículos
Kanjiro Miyata (The University of Tokyo, Japan) provides insights on the rational design of polymeric materials for “smart” oligonucleotide delivery.