Documentos clave
8.41109
Sigma-Aldrich
2,2′-Dipyridyl disulfide
for synthesis
Sinónimos:
2,2′-Dipyridyl disulfide, 2,2′-Dithiodipyridine
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C10H8N2S2
Número de CAS:
Peso molecular:
220.31
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352113
Número índice de la CE:
218-343-1
NACRES:
NA.22
Nivel de calidad
Ensayo
≥98.0% (GC)
Formulario
powder
temp. de autoignición
340 °C
mp
57-61 °C
temperatura de transición
flash point 210 °C
solubilidad
5 g/L
cadena SMILES
S(Sc2ncccc2)c1ncccc1
InChI
1S/C10H8N2S2/c1-3-7-11-9(5-1)13-14-10-6-2-4-8-12-10/h1-8H
Clave InChI
HAXFWIACAGNFHA-UHFFFAOYSA-N
Nota de análisis
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 56 °C
Melting range (upper value): ≤ 60 °C
Identity (IR): passes test
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3