Merck
919810
Sigma-Aldrich
(E)-1,2-Bis(4-tert-butylphenyl)ethene
95%
Sinónimos:
tert-Butyl stilbene, tBustb
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C22H28
Número de CAS:
Peso molecular:
292.46
UNSPSC Code:
12352101
NACRES:
NA.22
Quality Level
assay
95%
form
powder
mp
177-182 °C
InChI
1S/C22H28/c1-21(2,3)19-13-9-17(10-14-19)7-8-18-11-15-20(16-12-18)22(4,5)6/h7-16H,1-6H3
InChI key
XTJKJVFXJGERSP-UHFFFAOYSA-N
Application
(E)-1,2-Bis(4-tert-butylphenyl)ethene is commonly employed in transition metal catalyzed asymmetric epoxidation[1][2] and dihydroxylation. Additionally, it can be used as ligand a for Ni catalysis.
related product
Referencia del producto
Descripción
Precios
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Lot/Batch Number
Lo sentimos, en este momento no disponemos de COAs para este producto en línea.
Visite la Librería de documentos
Ni(4-tBustb)3: A Robust 16-Electron Ni(0) Olefin Complex for Catalysis
Nattmann L, et al.
Organometallics, 39(18), 3295-3300 (2020)