13618
Wang resin
extent of labeling: 0.6-1.2 mmol/g loading
Sinónimos:
p-Alkoxy-benzyl alcohol polymer-bound, p-Alkoxybenzyl alcohol resin, [4-(Hydroxymethyl)phenoxymethyl]polystyrene
About This Item
Productos recomendados
form
solid
Quality Level
reaction suitability
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
extent of labeling
0.6-1.2 mmol/g loading
matrix
crosslinked with 1% DVB
particle size
200-400 mesh
functional group
alcohol
Categorías relacionadas
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?