520608
4-Benzyloxybenzyl alcohol, polymer-bound
100-200 mesh, extent of labeling: 1.0-1.5 mmol/g OH loading, 1 % cross-linked with divinylbenzene
Sinónimos:
p-Alkoxybenzyl alcohol, polymer-bound, Wang resin, [4-(Hydroxymethyl)phenoxymethyl]polystyrene
About This Item
Productos recomendados
Quality Level
crosslinking
1 % cross-linked with divinylbenzene
reaction suitability
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
extent of labeling
1.0-1.5 mmol/g OH loading
particle size
100-200 mesh
functional group
alcohol
Categorías relacionadas
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?