549428
PAM resin
100-200 mesh, extent of labeling: 0.7-1.3 mmol/g loading, 1 % cross-linked
Sinónimos:
4-(Hydroxymethyl)phenylacetamidomethyl-polystyrene
Quality Level
crosslinking
1 % cross-linked
reaction suitability
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
extent of labeling
0.7-1.3 mmol/g loading
particle size
100-200 mesh
Categorías relacionadas
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)