Merck
132624
Sigma-Aldrich
Tetramethyl orthocarbonate
98%
Sinónimos:
Orthocarbonic acid tetramethyl ester, Tetramethoxymethane
About This Item
Fórmula lineal:
C(OCH3)4
Número de CAS:
Peso molecular:
136.15
Beilstein:
1737682
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Nivel de calidad
Ensayo
98%
índice de refracción
n20/D 1.385 (lit.)
bp
114 °C (lit.)
mp
−5 °C (lit.)
densidad
1.023 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
COC(OC)(OC)OC
InChI
1S/C5H12O4/c1-6-5(7-2,8-3)9-4/h1-4H3
Clave InChI
AHJWSRRHTXRLAQ-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Tetramethyl orthocarbonate undergoes stereoselectively controlled acid hydrolysis.
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
71.6 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
22 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Experimental evidence for the stereoelectronically controlled hydrolysis of orthocarbonates.
Li S and Deslongchamps P.
Tetrahedron Letters, 35(31), 5641-5644 (1994)