126993
N-Ethylbenzylamine
97%
Sinónimos:
N-Benzylethylamine
About This Item
Productos recomendados
assay
97%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.511 (lit.)
bp
191-194 °C (lit.)
density
0.909 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
amine
SMILES string
CCNCc1ccccc1
InChI
1S/C9H13N/c1-2-10-8-9-6-4-3-5-7-9/h3-7,10H,2,8H2,1H3
InChI key
HVAAHUDGWQAAOJ-UHFFFAOYSA-N
Application
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Storage Class
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
156.2 °F - closed cup
flash_point_c
69 °C - closed cup
ppe
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?