111058
2-Methyl-1-heptene
97%
Sinónimos:
2-Methyl-1-heptene
About This Item
Productos recomendados
vapor pressure
38 mmHg ( 37.7 °C)
Quality Level
assay
97%
refractive index
n20/D 1.411 (lit.)
bp
117-120 °C (lit.)
density
0.713 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCCCCC(C)=C
InChI
1S/C8H16/c1-4-5-6-7-8(2)3/h2,4-7H2,1,3H3
InChI key
RCBGGJURENJHKV-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Application
Legal Information
Rieke is a registered trademark of Rieke Metals, Inc.
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2
Storage Class
3 - Flammable liquids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
50.0 °F - closed cup
flash_point_c
10 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?