Merck
68450
Supelco
2-Methyl-1-pentene
analytical standard
About This Item
Fórmula lineal:
CH3CH2CH2C(CH3)=CH2
Número de CAS:
Peso molecular:
84.16
Beilstein:
1340499
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.24
grado
analytical standard
Nivel de calidad
presión de vapor
325 mmHg ( 37.7 °C)
Ensayo
≥99.0% (GC)
temp. de autoignición
572 °F
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
técnicas
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
índice de refracción
n20/D 1.392 (lit.)
n20/D 1.392
bp
62 °C (lit.)
mp
−136 °C (lit.)
densidad
0.682 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicaciones
environmental
petroleum
Formato
neat
cadena SMILES
CCCC(C)=C
InChI
1S/C6H12/c1-4-5-6(2)3/h2,4-5H2,1,3H3
Clave InChI
WWUVJRULCWHUSA-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
2-Methyl-1-pentene is a hydrocarbon belonging to the group of volatile organic compounds.
Aplicación
2-Methyl-1-pentene may be used as an analytical reference standard for the quantification of the analyte in breath samples using gas chromatography technique.
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Productos recomendados
Find a digital Reference Material for this product available on our online platform ChemisTwin® for NMR. You can use this digital equivalent on ChemisTwin® for your sample identity confirmation and compound quantification (with digital external standard). An NMR spectrum of this substance can be viewed and an online comparison against your sample can be performed with a few mouseclicks. Learn more here and start your free trial.
Pictogramas
Flame
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Flam. Liq. 2
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
-16.6 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
-27 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
The analysis of healthy volunteers' exhaled breath by the use of solid-phase microextraction and GC-MS
Ligor T, et al.
Journal of Breath Research, 2(4), 527-536 (2008)