101370
2-Methyl-1-undecene
97%
Sinónimos:
1-Methyl-1-nonylethylene
About This Item
Fórmula lineal:
CH3(CH2)8C(CH3)=CH2
Número de CAS:
Peso molecular:
168.32
Beilstein:
1739514
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
97%
índice de refracción
n20/D 1.432 (lit.)
densidad
0.757 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
CCCCCCCCCC(C)=C
InChI
1S/C12H24/c1-4-5-6-7-8-9-10-11-12(2)3/h2,4-11H2,1,3H3
Clave InChI
SJVKHZYVCVKEGM-UHFFFAOYSA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
161.6 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
72 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Martin Lommatzsch et al.
Journal of chromatography. A, 1402, 94-101 (2015-06-04)
Multidimensional chromatography based on two-dimensional high performance liquid chromatography on-line coupled to gas chromatography (on-line HPLC-HPLC-GC) enables the separate analysis of saturated, monounsaturated and aromatic hydrocarbons in packaging materials like polyolefins or paperboard and their migrates into foods. Since normal-phase