Merck
D161101
Sigma-Aldrich
N,N′-Dimethyl-1,6-hexanediamine
98%
Sinónimos:
1,6-Bis(methylamino)hexane, N,N′-Dimethyl-1,6-diaminohexane
About This Item
Fórmula lineal:
CH3NH(CH2)6NHCH3
Número de CAS:
Peso molecular:
144.26
Beilstein:
1735385
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Nivel de calidad
Ensayo
98%
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.447 (lit.)
bp
96 °C/14 mmHg (lit.)
mp
15-18 °C (lit.)
densidad
0.807 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
CNCCCCCCNC
InChI
1S/C8H20N2/c1-9-7-5-3-4-6-8-10-2/h9-10H,3-8H2,1-2H3
Clave InChI
MDKQJOKKKZNQDG-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
N,N′-Dimethyl-1,6-hexanediamine (DMHDA) can be used as an organic building block to synthesize:
  • Hydroxyurethane by reacting with propylene carbonate.
  • N,N′-dimethyl, N,N′-di(methacryloxy ethyl)-1,6-hexanediamine (NDMH), a monomer applicable as both a co-initiator and a reactive diluent for dental resins.
  • Degradable poly(amino alcohol ester) polymer by nucleophilic addition with diglycidyl adipate for the potential use in gene transfection vectors.
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
186.8 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
86 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Reactivity of secondary amines for the synthesis of non-isocyanate polyurethanes
Camara F, et al.
European Polymer Journal, 55, 17-26 (2014)
Synthesis and photopolymerization of N, N?-dimethyl,-N, N?-di (methacryloxy ethyl)-1, 6-hexanediamine as a polymerizable amine coinitiator for dental restorations
Nie J and Bowman CN
Biomaterials, 23(4), 1221-1226 (2002)
Degradable poly (amino alcohol esters) as potential DNA vectors with low cytotoxicity
J Sangyong, et al.
Biomacromolecules, 4(6), 1759-1762 (2003)