Merck
523461
Sigma-Aldrich
(5-Bromopentyl)trimethylammonium bromide
97%
Sinónimos:
N-(5-bromopentyl)-N-trimethylammonium bromide
About This Item
Fórmula lineal:
Br(CH2)5N(CH3)3Br
Número de CAS:
Peso molecular:
289.05
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352101
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
97%
mp
141-143 °C (lit.)
cadena SMILES
[Br-].C[N+](C)(C)CCCCCBr
InChI
1S/C8H19BrN.BrH/c1-10(2,3)8-6-4-5-7-9;/h4-8H2,1-3H3;1H/q+1;/p-1
Clave InChI
GEIHNRASRNQTDE-UHFFFAOYSA-M
Categorías relacionadas
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Armin Eraghi Kazzaz et al.
Journal of colloid and interface science, 561, 231-243 (2019-12-13)
Amphoteric polymers have tremendous applications in colloidal systems. Despite the enormous availability of lignin, the generation of amphoteric lignin polymer has yet to be discovered. In this work, amphoteric lignin was synthesized in an industrially attractive aqueous system via integrating