Merck
105023
Sigma-Aldrich
Bromomaleic anhydride
97%
Sinónimos:
3-Bromo-2,5-dihydrofuran-2,5-dione, 3-Bromo-2,5-furandione
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C4HBrO3
Número de CAS:
Peso molecular:
176.95
EC Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
Quality Level
assay
97%
refractive index
n20/D 1.54 (lit.)
bp
215 °C (lit.)
density
1.905 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
BrC1=CC(=O)OC1=O
InChI
1S/C4HBrO3/c5-2-1-3(6)8-4(2)7/h1H
InChI key
YPRMWCKXOZFJGF-UHFFFAOYSA-N
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
235.4 °F - closed cup
flash_point_c
113 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)