595934
2,3-Dibromo-N-methylmaleimide
99%
Sinónimos:
1-Methyl-3,4-dibromomaleimide, 3,4-Dibromo-1-methyl-1H-pyrrole-2,5-dione, 3,4-Dibromo-1-methyl-2,5-dihydropyrrole-2,5-dione, 3,4-Dibromo-1-methylpyrrole-2,5-dione, 3,4-Dibromo-N-methylmaleimide, 3,4-Dibromo-N-methylpyrrole-2,5-dione, N-Methyl-2,3-dibromomaleimide, N-Methyldibromomaleimide
About This Item
Productos recomendados
assay
99%
mp
120-124 °C (lit.)
functional group
bromo
imide
maleimide
SMILES string
CN1C(=O)C(Br)=C(Br)C1=O
InChI
1S/C5H3Br2NO2/c1-8-4(9)2(6)3(7)5(8)10/h1H3
InChI key
CKITYUQKOJMMOI-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Application
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)