226351
N-Hydroxymaleimide
97%, for peptide synthesis
Sinónimos:
1-Hydroxypyrrole-2,5-dione
About This Item
Productos recomendados
product name
N-Hydroxymaleimide, 97%
assay
97%
form
solid
reaction suitability
reaction type: Addition Reactions
mp
130-133 °C (dec.) (lit.)
application(s)
peptide synthesis
functional group
imide
maleimide
SMILES string
ON1C(=O)C=CC1=O
InChI
1S/C4H3NO3/c6-3-1-2-4(7)5(3)8/h1-2,8H
InChI key
BUXKULRFRATXSI-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
General description
Application
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Storage Class
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?