128945
Phenethylamine
99%
Sinónimos:
2-Phenethylamine
About This Item
Productos recomendados
vapor density
4.18 (vs air)
Quality Level
assay
99%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.533 (lit.)
bp
197-200 °C (lit.)
density
0.962 g/mL at 20 °C (lit.)
functional group
amine
phenyl
SMILES string
NCCc1ccccc1
InChI
1S/C8H11N/c9-7-6-8-4-2-1-3-5-8/h1-5H,6-7,9H2
InChI key
BHHGXPLMPWCGHP-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... AOC3(8639)
mouse ... Aoc3(11754)
rat ... Htr2a(29595)
Categorías relacionadas
Application
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
Storage Class
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
177.8 °F - closed cup
flash_point_c
81 °C - closed cup
ppe
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?