Merck
InicioAnálisis de las aguas residuales y del agua para procesosMétodo analítico: Níquel (total) en efluentes (fotometría, descomposición DIN)
Método analítico: Níquel (total) en efluentes (fotometría, descomposición DIN)
Instrumentos y reactivos:
Referencia 173016  Espectrofotómetro Spectroquant® VIS Prove 100 o
Nº de ref. 173017  Espectrofotómetro Spectroquant® UV/VIS Prove 300 o
Nº de ref. 173018  Espectrofotómetro Spectroquant® UV/VIS Prove 600 o
Nº de ref. 109748  Fotómetro Spectroquant® NOVA 30 o
Nº de ref. 109751  Fotómetro Spectroquant® NOVA 60 o
Nº de ref. 173632  Colorímetro Spectroquant® Move 100
Nº de ref. 114946 Cubetas rectangulares de 10 mm y/o
Nº de ref. 114947 Cubetas rectangulares de 20 mm y/o
Nº de ref. 114944 Cubetas rectangulares de 50 mm
Nº de ref. 114554  Ensayo de níquel en cubeta Spectroquant®
Nº de ref. 114785  Ensayo de níquel Spectroquant®
Nº de ref. 100456  Ácido nítrico al 65 % para análisis
Nº de ref. 107209  Peróxido de hidrógeno al 30 % (Perhydrol®) para análisis
Nº de ref. 109137  Disolución de hidróxido de sodio 1 mol/l
Nº de ref. 109535  Tiras indicadoras de pH 0 - 14 universales MColorpHast
Nº de ref. 116754  Agua para análisis
Preparación de la muestra:
Coloque 25 ml de muestra en un vaso de precipitados de 600 ml junto con 5 ml de ácido nítrico al 65 % y 5 ml de Perhydrol®. Mezcle y evapore lentamente, casi hasta sequedad, en una placa calefactora. Disuelva el residuo en agua para análisis y transfiéralo a un matraz aforado de 25 ml.
Mida el pH inmediatamente con las tiras indicadoras universales 0 - 14 y ajústelo a pH 3 - 7, si es necesario, utilizando una disolución de hidróxido de sodio 1 mol/l. Solo ahora complete hasta la marca con agua para análisis y mezcle.
Análisis:
Determinación con los kits de ensayo antes mencionados.
Cálculo
Contenido de níquel (total) en mg/l de Ni =  valor del análisis en mg/l de Ni