Merck
Amonio en los efluentes
Determinación fotométrica utilizando el método de azul de indofenol
Dos científicos analizando el agua en un río.
Introducción
El amonio es un parámetro clave en el análisis del agua, ya que puede tener efectos adversos en los ecosistemas marinos si se encuentra a elevada concentración. Un problema importante es la eutrofización, el crecimiento excesivo de plantas y algas.1 Como consecuencia, la determinación de la concentración de amonio en los efluentes es fundamental para el mantenimiento de los entornos acuáticos. En esta nota de aplicación, describimos la cuantificación del amonio en los efluentes utilizando el sistema fotométrico Spectroquant® con los kits de ensayo del amonio.
Materiales
Loading
Método experimental
El nitrógeno amónico (NH4-N) aparece en parte en forma de iones amonio y en parte como amoníaco. Existe un equilibrio dependiente del pH entre las dos formas. En disolución fuertemente alcalina, el nitrógeno amónico está presente casi en su totalidad como amoníaco, que reacciona con los iones hipoclorito para formar monocloramina. Ésta, a su vez, reacciona con un fenol sustituido para formar un derivado de indofenol azul que se determina mediante fotometría. Debido a la coloración amarilla intrínseca del blanco de reactivo, la disolución de medición es de color amarillo-verde a verde.
Este método es análogo al de EPA 350.1, APHA 4500-NH3 F, ISO 7150-1, DIN 38406-5
Reactivos, instrumentos y materiales
Kits de ensayo
Uno de los siguientes kits de ensayo es necesario para este análisis:
  • Método de ensayo de amonio en cubeta Spectroquant®: fotométrico 0,010 - 2,000 mg/l de NH4-N; 0,01 - 2,58 mg/l de NH4+ (1.14739)
  • Método de ensayo de amonio en cubeta Spectroquant®: fotométrico 0,20 - 8,00 mg/l de NH4-N; 0,26 - 10,30 mg/l de NH4+ (1.14558)
  • Método de ensayo de amonio en cubeta Spectroquant®: fotométrico 0,5 - 16,0 mg/l de NH4-N; 0,6 - 20,60 mg/l de NH4+ (1.14544)*
  • Método de ensayo de amonio en cubeta Spectroquant®: fotométrico 4,0 - 80,0 mg/l de NH4-N; 5,2 - 103,0 mg/l de NH4+ (1.14559)
  • Método de ensayo de amonio Spectroquant®: fotométrico 0,010 - 3,00 mg/l de NH4-N; 0,013 - 3,86 mg/l de NH4+ (1.14752)
  • Método de ensayo de amonio Spectroquant®: fotométrico 2,0 - 150 mg/l de NH4-N; 2,6 - 193 mg/l de NH4+(1.00683)
*no compatible con el Move 100
Instrumentos
Uno de los siguientes instrumentos es necesario para este análisis
  • Espectrofotómetro Spectroquant® VIS Prove 100 (173016)
  • Espectrofotómetro Spectroquant® UV/VIS Prove 300 (173017)
  • Espectrofotómetro Spectroquant® UV/VIS Prove 600 (173018)
  • Fotómetro Spectroquant® NOVA 60A (1.09752)**
  • Colorímetro Spectroquant® Move 100 (1.73632)
** Este análisis corresponde a un Nova 60A y a todos los instrumentos Nova heredados (Nova 30 o Nova 60)
Materiales
  • Cubetas rectangulares de 10 mm (1.14946) y/o
  • Cubetas rectangulares de 20 mm (1.14947) y/o
  • Cubetas rectangulares de 50 mm (1.14944)
Preparación de la muestra
Las muestras turbias deben filtrarse antes de su determinación.
Análisis
Determinación con los kits de ensayo mencionados antes.
Cálculo
Contenido de amonio en mg/l de NH4-N = valor de análisis en mg/l de NH4-N.
Referencias bibliográficas
1.
Camargo JA, Alonso Á. 2006. Ecological and toxicological effects of inorganic nitrogen pollution in aquatic ecosystems: A global assessment. Environment International. 32(6):831-849. https://doi.org/10.1016/j.envint.2006.05.002