1615138
USP
Sodium trifluoroacetate
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinónimos:
Sodium trifluoroacetate, Trifluoroacetic acid sodium salt
About This Item
Productos recomendados
grado
pharmaceutical primary standard
familia API
sodium trifluoroacetate
fabricante / nombre comercial
USP
mp
205-207 °C (dec.) (lit.)
densidad
1.49 g/mL (lit.)
aplicaciones
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
cadena SMILES
[Na+].[O-]C(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/C2HF3O2.Na/c3-2(4,5)1(6)7;/h(H,6,7);/q;+1/p-1
Clave InChI
UYCAUPASBSROMS-UHFFFAOYSA-M
Descripción general
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicación
Also used to prepare trifluoroacetic acid (TFA) Stock solution to determine the amount of trifluoroacetic acid (TFA) in peptides according to the given below general chapter of United States Pharmacopeia (USP):
- 〈503.1〉 Trifluoroacetic acid (TFA) in peptides [1]
Otras notas
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)