Key Documents
1.06268
Supelco
Acetato de sodio
anhydrous for analysis EMSURE® ACS,Reag. Ph Eur
Sinónimos:
Acetato de sodio, Sal de sodio del ácido acético
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C2H3NaO2
Número de CAS:
Peso molecular:
82.03
MDL number:
UNSPSC Code:
12352107
EC Index Number:
204-823-8
NACRES:
NA.21
grade
ACS reagent
Quality Level
agency
reag. Ph. Eur.
product line
EMSURE®
assay
≥99.0% (perchloric acid titration)
form
powder
autoignition temp.
607 °C
potency
3530 mg/kg LD50, oral (Rat)
>10000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
impurities
≤0.01% Insoluble matter
loss
≤1% loss on drying, 120 °C
pH
7.5-9.2 (20 °C, 30 g/L in H2O)
bp
>400 °C (decomposition)
mp
324 °C (decomposition)
transition temp
flash point >250 °C
solubility
365 g/L
density
1.52 g/cm3 at 20 °C
anion traces
chloride (Cl-): ≤0.002%
phosphate (PO43-): ≤0.001%
sulfate (SO42-): ≤0.003%
cation traces
Al: ≤0.001%
Ca: ≤0.005%
Cu: ≤0.0003%
Fe: ≤0.001%
K: ≤0.05%
Mg: ≤0.002%
heavy metals: ≤0.001%
storage temp.
2-30°C
InChI
1S/C2H4O2.Na/c1-2(3)4;/h1H3,(H,3,4);/q;+1/p-1
InChI key
VMHLLURERBWHNL-UHFFFAOYSA-M
Application
  • Rápido análisis virtual de actividad xilanasa automatizado utilizando HPAEC-PAD: se utiliza acetato de sodio en un nuevo método automatizado para la medición de la actividad xilanasa, mejorando la eficiencia y la precisión analíticas (Cürten et al., 2018).
  • Preparación y propiedades del antígeno M específico de tipo aislado de un estreptococo hemolítico tipo 1 del grupo A: se utiliza acetato de sodio para preparar antígenos bacterianos, demostrando su utilidad en análisis microbiológicos e inmunológicos (Lancefield y Perlmann, 1952).
Linkage
Sustituye a: SX0265; SX0265-1; SX0265-3; SX0265-20; SX0265-5
Analysis Note
Valoración (valoración con ácido perclórico): ≥ 99,0 %
Identidad: pasa la prueba
Aspecto de la disolución: pasa la prueba
Materia insoluble: ≤ 0,01 %
Valor de pH (5 %; agua): 7,0 - 9,2
Cloruros (Cl): ≤ 0,002 %
Fosfatos (PO₄): ≤ 0,001 %
Sulfatos (SO₄): ≤ 0,003 %
Metales pesados (ACS): ≤ 0,001 %
Al (Aluminio): ≤ 0,001 %
Ca (Calcio): ≤ 0,005 %
Cu (Cobre): ≤ 0,0003 %
Fe (Hierro): ≤ 0,001 %
K (Potasio): ≤ 0,05 %
Mg (Magnesio): ≤ 0,002 %
Pérdida por desecación (120 °C): ≤ 1,0 %
Se ajusta a ACS,ISO,React. Ph Eur
Legal Information
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Visite la Librería de documentos
Protocolos
Qualitative Thin Layer Chromatography Analysis of Flavonoids and Quantification of Terpene Lactones in Ginkgo Biloba Extracts and Tablets
The article describes the sample preparation and photometric determination of silver concentration in water samples using Spectroquant® photometers and test kits.
The article describes the sample preparation and photometric determination of silver concentration in water samples using Spectroquant® photometers and test kits.
The article describes the sample preparation and photometric determination of silver concentration in water samples using Spectroquant® photometers and test kits.
Ver todo