1614512
USP
Fenilbutirato de sodio
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinónimos:
4-Fenilbutirato de sodio, 4-PBA, 4-fenilbutirato, Buphenyl, TriButirato, Ácido 4-fenilbutírico
About This Item
Productos recomendados
grado
pharmaceutical primary standard
familia API
sodium phenylbutyrate
fabricante / nombre comercial
USP
aplicaciones
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
[Na+].[O-]C(=O)CCCc1ccccc1
InChI
1S/C10H12O2.Na/c11-10(12)8-4-7-9-5-2-1-3-6-9;/h1-3,5-6H,4,7-8H2,(H,11,12);/q;+1/p-1
Clave InChI
VPZRWNZGLKXFOE-UHFFFAOYSA-M
Descripción general
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicación
- Sodium Phenylbutyrate Oral Powder
- Sodium Phenylbutyrate Tablets
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Nota de análisis
Otras notas
Producto relacionado
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)