Y0000809
Sodium phenylbutyrate impurity C
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinónimos:
Cyclohexanebutyric acid, 4-Cyclohexylbutyric acid
About This Item
Productos recomendados
grado
pharmaceutical primary standard
familia API
sodium phenylbutyrate
fabricante / nombre comercial
EDQM
mp
30-32 °C (lit.)
aplicaciones
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
OC(=O)CCCC1CCCCC1
InChI
1S/C10H18O2/c11-10(12)8-4-7-9-5-2-1-3-6-9/h9H,1-8H2,(H,11,12)
Clave InChI
UVZMNGNFERVGRC-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Aplicación
Envase
Otras notas
Producto relacionado
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
230.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
110 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)