Key Documents
1.06044
Supelco
Diclorometano
for liquid chromatography LiChrosolv®
Sinónimos:
Cloruro de metileno
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
CH2Cl2
Número de CAS:
Peso molecular:
84.93
Beilstein/REAXYS Number:
1730800
MDL number:
UNSPSC Code:
12191502
EC Index Number:
200-838-9
NACRES:
NA.03
vapor density
2.9 (vs air)
Quality Level
vapor pressure
24.45 psi ( 55 °C)
6.83 psi ( 20 °C)
product line
LiChrosolv®
grade
isocratic
assay
≥99.9% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
1223 °F
605 °C (DIN 51794)
potency
1600 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rat)
contains
2-methyl-2-butene as stabilizer
expl. lim.
22 %
technique(s)
HPLC: suitable
impurities
≤0.0002 meq/g Acidity
≤0.0002 meq/g Alkalinity
≤0.01% Water
evapn. residue
≤5.0 mg/L
transmittance
240 nm, ≥70%
245 nm, ≥90%
260 nm, ≥99%
refractive index
n20/D 1.424 (lit.)
pH
7 (20 °C)
bp
39.8-40 °C (lit.)
mp
-95 °C
−95 °C (lit.)
solubility
20 g/L
density
1.325 g/mL at 25 °C (lit.)
storage temp.
2-30°C
SMILES string
ClCCl
InChI
1S/CH2Cl2/c2-1-3/h1H2
InChI key
YMWUJEATGCHHMB-UHFFFAOYSA-N
General description
Los disolventes LiChrosolv® exhiben un alto grado de transmitancia UV, un bajo recuento de partículas, baja acidez y alcalinidad y un bajo nivel de residuos de evaporación. Esto los hace ideales para separaciones reproducibles.
Nos hemos comprometido a proporcionarle los productos alternativos más sostenibles, que se adhieran a uno o más de los 12 principios de la química sostenible. Esta disolución de acetato de etilo/etanol es una alternativa más ecológica al diclorometano para la purificación cromatográfica y, por lo tanto, se ha mejorado para obtener disolventes y auxiliares más seguros. Pulse aquí para más información.
Application
Previstos para aplicaciones de HPLC y UHPLC-MS.
Features and Benefits
  • idoneidad probada y especificada para UHPLC-MS y UHPLC-UV: para flexibilidad analítica
  • calidad especificada en positivo y negativo en ionización por electropulverización (ESI) positiva y negativa y espectrometría de masas con ionización química a presión atmosférica (APCI-MS) para límites de detección más bajos y confianza en los análisis para todos los modos importantes de MS (prueba 1)
    —ESI/APCI (+) < 2 ppb
    —ESI/APCI (-) < 10 ppb
  • menor perfil de impurezas: para líneas base sin interferencias (prueba 2)
  • microfiltrado a través de un filtro de 0,2 μm (prueba 3) para proporcionar:
    —una vida útil prolongada a los filtros y las partes mecánicas de los sistemas de HPLC
    —riesgo reducido de obstrucción de las columnas
  • envasado en botellas de vidrio de borosilicato para minimizar la contaminación por iones metálicos
  • menores niveles de impurezas metálicas traza para una formación mínima de aductos de iones metálicos
    —< 5 ppb
  • el menor nivel de impurezas de polietilenglicol (PEG) en la línea de disolventes UHPLC-MS (cociente señal/ruido PEG S/N < 50)
Preparation Note
Producto filtrado a través de un filtro de 0,2 μm
Analysis Note
Pureza (GC): ≥ 99,9 %
Identidad (IR): conforme
Acidez: ≤ 0,0002 meq/g
Alcalinidad: ≤ 0,0002 meq/g
Transmitancia (a 240 nm): ≥ 70 %
Transmitancia (a 245 nm): ≥ 90 %
Transmitancia (desde 260 nm): ≥ 99 %
Residuos de evaporación: ≤ 5,0 mg/l
Agua: ≤ 0,01 %
El producto se estabiliza con 2-Metil-2-buteno.
Filtrado en un filtro de 0,2 µm
Other Notes
Explore varios accesorios de seguridad de laboratorio y equipos para una manipulación segura de los disolventes con el fin de aumentar su nivel de seguridad desde el primer uso.
Legal Information
LICHROSOLV is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
pictograms
Health hazardExclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system
Storage Class
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
does not flash
flash_point_c
does not flash
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Artículos
This application note describes the HPTLC-based identification of fixed oils using octadecyl silyl silica gel as the coating substance, following USP 43 NF 38 monograph method containing USP general chapter <202>.
This application note describes the HPTLC-based identification of fixed oils using octadecyl silyl silica gel as the coating substance, following USP 43 NF 38 monograph method containing USP general chapter <202>.
This application note describes the HPTLC-based identification of fixed oils using octadecyl silyl silica gel as the coating substance, following USP 43 NF 38 monograph method containing USP general chapter <202>.
This application note describes the HPTLC-based identification of fixed oils using octadecyl silyl silica gel as the coating substance, following USP 43 NF 38 monograph method containing USP general chapter <202>.
Ver todo
Protocolos
Silica gel G 254 plates are suitable for analysis of Dextromethorphan following the European pharmacopeia monograph.
Catalyst screening kits, KitAlysis™, and TLC-MS analysis enable high-throughput synthesis and analysis for efficient reactions.
Catalyst screening kits, KitAlysis™, and TLC-MS analysis enable high-throughput synthesis and analysis for efficient reactions.
Catalyst screening kits, KitAlysis™, and TLC-MS analysis enable high-throughput synthesis and analysis for efficient reactions.
Ver todo