1035300
USP
1,6-Anhydro-D-glucose
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinónimos:
1,6-Anhydro-β-D-glucose, Levoglucosan
About This Item
Productos recomendados
grado
pharmaceutical primary standard
familia API
levoglucosan
fabricante / nombre comercial
USP
mp
182-184 °C (lit.)
aplicaciones
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
cadena SMILES
O[C@H]1[C@H](O)[C@H]2CO[C@H](O2)[C@@H]1O
InChI
1S/C6H10O5/c7-3-2-1-10-6(11-2)5(9)4(3)8/h2-9H,1H2/t2-,3-,4+,5-,6-/m1/s1
Clave InChI
TWNIBLMWSKIRAT-VFUOTHLCSA-N
Descripción general
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicación
- 1,6-Anhydro-D-glucose USP Reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia. Also, for use with USP monographs such as:
Hydrogenated Polydextrose - Polydextrose
Nota de análisis
Otras notas
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)