Documentos clave
1.05886
Supelco
Sulfato de magnesio heptahidratado
for analysis EMSURE® ACS,Reag. Ph Eur
Sinónimos:
Sales de Epsom
About This Item
Fórmula lineal:
MgSO4 · 7H2O
Número de CAS:
Peso molecular:
246.47
MDL number:
UNSPSC Code:
12352302
EC Index Number:
231-298-2
NACRES:
NA.21
assay:
≥99.5% (complexometric)
99.0-100.5% dry basis (complexometric)
grade:
ACS reagent
form:
solid
solubility:
710 g/L
grade
ACS reagent
Quality Level
agency
reag. Ph. Eur.
vapor density
<0.01 (vs air)
vapor pressure
<0.1 mmHg ( 20 °C)
product line
EMSURE®
assay
≥99.5% (complexometric)
99.0-100.5% dry basis (complexometric)
form
solid
impurities
≤0.005% Insoluble matter
loss
48.0-52.0% loss on drying, 400 °C
pH
5.0-8.0 (25 °C, 50 g/L in H2O)
solubility
710 g/L
density
1.68 g/cm3 at 20 °C
bulk density
900 kg/m3
anion traces
chloride (Cl-): ≤0.0003%
nitrate (NO3-): ≤0.002%
cation traces
As: ≤0.0002%
Ca: ≤0.005%
Cu: ≤0.0001%
Fe: ≤0.0001%
K: ≤0.001%
Mn: ≤0.0005%
N: ≤0.002%
NH4+: ≤0.002%
Na: ≤0.001%
Pb: ≤0.0001%
Sr: ≤0.005%
heavy metals: ≤0.0005%
storage temp.
2-30°C
SMILES string
O.O.O.O.O.O.O.[Mg++].[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/Mg.H2O4S.7H2O/c;1-5(2,3)4;;;;;;;/h;(H2,1,2,3,4);7*1H2/q+2;;;;;;;;/p-2
InChI key
WRUGWIBCXHJTDG-UHFFFAOYSA-L
Application
  • Biofloculante producido por Bacillus velezensis y su posible aplicación en el tratamiento de las aguas residuales de la industria cervecera: en esta investigación se explora la aplicación de un biofloculante producido por Bacillus velezensis, siendo el sulfato de magnesio heptahidratado un posible floculante en el tratamiento de las aguas residuales de la industria cervecera. El estudio destaca la eficacia del sulfato de magnesio heptahidratado para mejorar el rendimiento del floculante, ofreciendo una solución rentable y ecológica para la gestión de aguas residuales en la industria de las bebidas (Agunbiade et al., 2022).
Analysis Note
Valoración (complexométrico): ≥ 99,5 %
Valoración (complexométrica; calculada como sustancia seca): 99,0 - 100,5 %
Identidad: pasa la prueba
Aspecto de la disolución: pasa la prueba
Materia insoluble: ≤ 0,005 %
Acidez o alcalinidad: pasa la prueba
Valor de pH (5 %; agua (25 °C): 5,0 - 8,0
Cloruros (Cl): ≤ 0,0003 %
Nitrógeno total (N): ≤ 0,002 %
Nitratos (NO₃): ≤ 0,002 %
Metales pesados (ACS): ≤ 0,0005 %
As (Arsénico): ≤ 0,0002 %
Ca (Calcio): ≤ 0,005 %
Cu (Cobre): ≤ 0,0001 %
Fe (Hierro): ≤ 0,0001 %
K (Potasio): ≤ 0,001 %
Mn (Manganeso): ≤ 0,0005 %
Na (Sodio): ≤ 0,001 %
NH₄ (Amonio): ≤ 0,002 %
Pb (Plomo): ≤ 0,0001 %
Sr (estroncio): ≤ 0,005 %
Pérdida por desecación (400 °C): 48,0- 52,0 %
Se ajusta a ACS, React. Ph Eur
Legal Information
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Storage Class
13 - Non Combustible Solids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c