Merck
1.05911
SAFC
Maltosa monohidrato
EMPROVE® ESSENTIAL
Fabricación farmacéutica
Sinónimos:
Maltosa monohidrato
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C12H22O11 · xH2O
Número de CAS:
Peso molecular:
342.30 (anhydrous basis)
MDL number:
UNSPSC Code:
12352201
EC Index Number:
200-716-5
product line
EMPROVE® ESSENTIAL
Quality Level
assay
≥95.0% (HPLC)
form
solid
pH
4.5-6.0 (20 °C, 50 g/L in H2O)
mp
125 °C (anhydrous)
application(s)
pharmaceutical
solid formulation
storage temp.
2-30°C
InChI
1S/C12H22O11.H2O/c13-1-4(16)7(18)11(5(17)2-14)23-12-10(21)9(20)8(19)6(3-15)22-12;/h1,4-12,14-21H,2-3H2;1H2/t4-,5+,6+,7+,8+,9-,10+,11+,12+;/m0./s1
Inchi Key
HBDJFVFTHLOSDW-DNDLZOGFSA-N
General description
Encontrar el excipiente adecuado que se ajuste a sus necesidades, así como a las exigencias normativas, puede resultar difícil en la formulación. Con nuestros conocimientos técnicos y experiencia en materia de normativa, le apoyamos en cada paso del desarrollo, la escalada y la producción.
Como parte de nuestro programa EMPROVE®, nuestras materias primas se ofrecen con una extensa documentación que facilita el cumplimiento normativo de sus productos farmacéuticos y biofarmacéuticos, la transparencia completa de la cadena de suministro y la mitigación de los riesgos. Nuestra gama SAFC® de productos de gran calidad para la formulación y la producción biofarmacéuticas y farmacéuticas supera estrictos procedimientos de control de calidad y se produce de acuerdo con las directrices de buenas prácticas de fabricación (cGMP) aplicables.
Application
La maltosa es un ingrediente de uso común en aplicaciones farmacéuticas. En esta área, la maltosa se ha utilizado principalmente para presentaciones sólidas de administración por vía oral.
Legal Information
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Storage Class
13 - Non Combustible Solids
wgk_germany
WGK 1