PHL86206
Mulberrin
phyproof® Reference Substance
Sinónimos:
Kuwanon C
About This Item
Productos recomendados
grade
primary reference standard
product line
phyproof® Reference Substance
assay
≥90.0% (HPLC)
manufacturer/tradename
PhytoLab
format
neat
storage temp.
−20°C
SMILES string
OC1=CC(O)=C(C(C(CC=C(C)C)=C(C2=C(O)C=C(O)C=C2)O3)=O)C3=C1CC=C(C)C
InChI
1S/C25H26O6/c1-13(2)5-8-17-20(28)12-21(29)22-23(30)18(9-6-14(3)4)24(31-25(17)22)16-10-7-15(26)11-19(16)27/h5-7,10-12,26-29H,8-9H2,1-4H3
InChI key
UWQYBLOHTQWSQD-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
General description
Legal Information
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)