PHL86208
Kuwanon H
phyproof® Reference Substance
Sinónimos:
Albanin G, Moracenin A
About This Item
Productos recomendados
grado
primary reference standard
Línea del producto
phyproof® Reference Substance
Ensayo
≥90.0% (HPLC)
fabricante / nombre comercial
PhytoLab
Formato
neat
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
OC1=CC(O)=C(C(C(CC=C(C)C)=C(C2=CC=C(O)C=C2O)O3)=O)C3=C1[C@H]4C=C(C)C[C@@H](C5=CC=C(O)C=C5O)[C@@H]4C(C6=CC=C(O)C(CC=C(C)C)=C6O)=O
InChI
1S/C45H44O11/c1-21(2)6-10-27-33(48)15-14-29(41(27)53)42(54)38-31(26-12-8-24(46)18-34(26)49)16-23(5)17-32(38)39-36(51)20-37(52)40-43(55)30(11-7-22(3)4)44(56-45(39)40)28-13-9-25(47)19-35(28)50/h6-9,12-15,17-20,31-32,38,46-53H,10-11,16H2,1-5H3/t31-,32-,38-/m0/s1
Clave InChI
DKBPTKFKCCNXNH-QXGWMLRCSA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)