PHL85837
3′,4′-Dihydroxyflavone
phyproof® Reference Substance
Sinónimos:
2-(3,4-Dihydroxyphenyl)-4H-1-benzopyran-4-one
About This Item
Productos recomendados
grado
primary reference standard
Línea del producto
phyproof® Reference Substance
Ensayo
≥90.0% (HPLC)
fabricante / nombre comercial
PhytoLab
aplicaciones
food and beverages
pharmaceutical
temp. de almacenamiento
15-25°C
cadena SMILES
O1c2c(cccc2)C(=O)C=C1c3cc(c(cc3)O)O
InChI
1S/C15H10O4/c16-11-6-5-9(7-13(11)18)15-8-12(17)10-3-1-2-4-14(10)19-15/h1-8,16,18H
Clave InChI
SRNPMQHYWVKBAV-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Información legal
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)