808031
TSKgel® G-Oligo-PW (7 µm) HPLC Columns
L x I.D. 30 cm × 7.8 mm, hydroxylated methacrylate phase
Sinónimos:
TSKgel® PW Series GFC Column
About This Item
Productos recomendados
Nombre del producto
Columna para HPLC TSKgel® G-Oligo-PW, phase hydroxylated methacrylate, L × I.D. 30 cm × 7.8 mm, 7 μm particle size
material
PEEK
agency
suitable for USP L38
suitable for USP L39
product line
TSKgel®
manufacturer/tradename
Tosoh 08031
parameter
≤0.5 M salt concentration
≤20% organic solvent
1 mL/min flow rate
40 bar max. pressure
80 °C temperature
technique(s)
HPLC: suitable
L × I.D.
30 cm × 7.8 mm
matrix
polymer particle platform
matrix active group
hydroxylated methacrylate phase
particle size
7 μm
pore size
125 Å pore diameter
operating pH
2-12
separation technique
size exclusion (SEC)
General description
Physical form
Legal Information
Application
analytical column
guard column
related product
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Lo sentimos, en este momento no disponemos de COAs para este producto en línea.
¿Ya tiene este producto?
Los clientes también vieron
Chromatograms
application for HPLCapplication for HPLCapplication for HPLCNuestro equipo de científicos tiene experiencia en todas las áreas de investigación: Ciencias de la vida, Ciencia de los materiales, Síntesis química, Cromatografía, Analítica y muchas otras.