59305-U
SUPELCOGEL™ 8Ca (9 µm) HPLC Columns
L × I.D. 30 cm × 7.8 mm
Sinónimos:
Columnas para HPLC reticuladas al 6% SUPELCOGEL™
About This Item
Productos recomendados
product name
Columna para HPLC 6 % reticulada SUPELCOGEL™ Ca, 9 μm particle size, L × I.D. 30 cm × 7.8 mm
material
stainless steel column
agency
suitable for USP L19
product line
SUPELCOGEL™
feature
endcapped: no
manufacturer/tradename
SUPELCOGEL™
packaging
1 ea of
parameter
400 bar pressure (5801 psi)
85 °C max. temp.
technique(s)
HPLC: suitable
L × I.D.
30 cm × 7.8 mm
matrix
sulfonated polystyrene/divinylbenzene, spherical particle platform
polymeric
particle size
9 μm
separation technique
ligand exchange
General description
Legal Information
guard cartridge
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Lo sentimos, en este momento no disponemos de COAs para este producto en línea.
¿Ya tiene este producto?
Los clientes también vieron
Protocolos
Separation of Maltotriose; Maltose; Xylitol