59320-U
SUPELCOGEL™ C610 (9 µm) HPLC Columns
L × I.D. 30 cm × 7.8 mm
Sinónimos:
Columnas para HPLC reticuladas al 6% SUPELCOGEL™
About This Item
Productos recomendados
Nombre del producto
Columnas para HPLC reticuladas al 6% SUPELCOGEL™ C610H, 9 μm particle size, L × I.D. 30 cm × 7.8 mm
Materiales
stainless steel column
Agency
suitable for USP L17
Línea del producto
SUPELCOGEL™
Características
endcapped: no
envase
1 ea of
Parámetros
85 °C max. temp.
técnicas
HPLC: suitable
L × D.I.
30 cm × 7.8 mm
Matriz
sulfonated polystyrene/divinylbenzene, spherical particle platform
polymeric
tamaño de partícula
9 μm
técnica de separación
ion exclusion
Información legal
cartucho de precolumna
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Los clientes también vieron
Artículos
Learn more about Bioethanol as a renewable, alternative fuel traditionally produced by the yeast fermentation of sugar.
Learn more about Bioethanol as a renewable, alternative fuel traditionally produced by the yeast fermentation of sugar.
Protocolos
Increasing corn-to-ethanol conversion and production yield drive discussions on fuel ethanol's economic and environmental viability in biofuel.
Increasing corn-to-ethanol conversion and production yield drive discussions on fuel ethanol's economic and environmental viability in biofuel.
Increasing corn-to-ethanol conversion and production yield drive discussions on fuel ethanol's economic and environmental viability in biofuel.
Increasing corn-to-ethanol conversion and production yield drive discussions on fuel ethanol's economic and environmental viability in biofuel.