Documentos clave
50197-U
Columna para HPLC Partisil 10 SCX
10 μm particle size, L × I.D. 25 cm × 4.6 mm
Sinónimos:
Columna para HPLC Partisil
About This Item
Código UNSPSC:
41115700
eCl@ss:
32110501
NACRES:
SB.52
Agency
suitable for USP L9
Línea del producto
Partisil
Características
endcapped: no
fabricante / nombre comercial
Partisil
Extensión del etiquetado
10% Carbon loading
Parámetros
≤70 °C temp. range
técnicas
HPLC: suitable
L × D.I.
25 cm × 4.6 mm
superficie
350 m2/g
Matriz
sulphonic acid
grupo activo de la matriz
sulfonic acid phase
tamaño de partícula
10 μm
tamaño de poro
85 Å
técnica de separación
cation exchange
Descripción general
Partisil SCX es una fase de intercambio catiónico fuerte basada en grupos de ácido bencenosulfónico y es estable en el intervalo de pH de 1,5 a 7,0. Aplicaciones adecuadas: nucleósidos, aminoácidos, poliaminas, fármacos y otras especies catiónicas.
Aplicación
  • Determinación de la 3 metil-L-histidina en orina humana mediante cromatografía de líquidos de alto rendimiento de intercambio iónico: este estudio demuestra la precisión y la eficacia de la columna de HPLC Partisil 10 SCX en análisis bioquímicos, específicamente en la evaluación de cambios metabólicos en pacientes postoperatorios. Destaca la aplicación de la columna en entornos clínicos, haciendo hincapié en su papel en la monitorización de cuidados intensivos y la evaluación de la recuperación (Robert & Serog, 1984).
Productos recomendados
Descubra los reactivos LiChropur ideales para análisis mediante HPLC o LC-MS
Información legal
Partisil is a trademark of Hichrom Limited
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)