Documentos clave
58453
Supelco
Mobile Phase Debubbler
About This Item
Código UNSPSC:
41115700
descripción
universal design with bracket
Descripción general
Diseño universal. Las burbujas de gas en la fase de móvil reducen la eficiencia de la bomba y causan fallos en las válvulas. El desburbujeador de la fase del móvil elimina las burbujas de la línea de entrada a la bomba. Las burbujas de la fase de móvil que entran en el desburbujeador, desplazando un volumen igual de líquido del depósito del desburbujeador a la bomba. Cuándo sea necesario, quita simplemente la tapa y rellene el depósito ¿ la interfase gas-líquido es visible a través de la carcasa. Compatible con tubería de Teflón de 1.5mm y 3.0mm utilizada Waters y otros modelos de bombas HPLC. Construcción de KEL-F, Teflón, y acero inoxidable 316.
Productos recomendados
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)