58430AST
CHIRALPAK® HSA (5 μm) HPLC Columns
L × I.D. 10 cm × 2.1 mm, HPLC Column
About This Item
Productos recomendados
Nombre del producto
Chiral HSA HPLC Column, 5 μm particle size, L × I.D. 10 cm × 2.1 mm
Materiales
stainless steel column
Nivel de calidad
Agency
suitable for USP L79
Línea del producto
CHIRALPAK®
envase
pkg of 1 ea
fabricante / nombre comercial
CHIRALPAK®
Parámetros
137 bar pressure (2000 psi)
20-30 °C temperature
40 °C max. temp.
técnicas
HPLC: suitable
L × D.I.
10 cm × 2.1 mm
Matriz
fully porous particle
grupo activo de la matriz
human serum albumin phase
tamaño de partícula
5 μm
pH operativo
2-8
técnica de separación
chiral
Descripción general
k = (tr - t0)/tr
to calculate the % protein binding (P):
P = 100k/(k+1)
Different types of mobile phases can be used. A mobile phase consisting of 6% 2-propanol in 20 mM potassium phosphate buffer, pH 7.0 gives data in good agreement with literature data. The mobile phase conditions should be chosen to suit the drugs to be tested, i.e., for high protein binding drugs a mobile phase with higher eluting strength might be needed in order to reduce retention times.
(1) Goodman, A.; Gilman, A.G. The Pharmacological Basis of Therapeutics, 9th Edition, McGraw-Hill: New York, 1996; pp 1712-1792.
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)