58150AST
CHIRALPAK® AGP (5 μm) HPLC Columns
L × I.D. 10 cm × 4 mm, HPLC Column
Sinónimos:
Columna de cromatografía quiral AGP
About This Item
Productos recomendados
product name
Columna para HPLC CHIRALPAK® AGP, 5 μm particle size, L × I.D. 10 cm × 4 mm
material
stainless steel column
Quality Level
agency
suitable for USP L41
product line
CHIRALPAK®
packaging
pkg of 1 ea
manufacturer/tradename
CHIRALPAK®
parameter
137 bar pressure (2000 psi)
20-30 °C temperature
40 °C max. temp.
technique(s)
HPLC: suitable
L × I.D.
10 cm × 4 mm
matrix
fully porous particle
matrix active group
glycoprotein, alpha1- phase
particle size
5 μm
operating pH
2-8
separation technique
chiral
General description
Características:
- Resolución mediante fase inversa directa de moléculas quirales
- Estable con una variedad de modificadores orgánicos
- Disponible en tamaños analíticos y semipreparativos
(1) Hermansson, J. Direct liquid chromatographic resolution of racemic drugs using a1-acid glycoprotein as the chiral stationary phase. J. Chromatogr. A, 1983, 269, 71-80.
Application
- Cuantificación enantiomérica de metadona en muestras reales de manchas de matriz seca posmortem: comparación de la cromatografía de líquidos y la cromatografía de fluidos supercríticos acopladas a espectrometría de masas: En este estudio se explora la aplicación de técnicas de cromatografía de líquidos enantioselectiva, incluyendo el uso de CHIRALPAK® AGP, para la cuantificación de enantiómeros de la metadona en manchas de matriz seca, contribuyendo a la toxicología forense y la química analítica (Mueller et al., 2021).
- Separación enantiomérica de dioxoprometazina y su farmacocinética estereoselectiva en ratas mediante HPLC-MS/MS: en esta investigación se demuestra la utilidad de las fases estacionales quirales, como CHIRALPAK® AGP, para separar los enantiómeros de los compuestos farmacéuticos, lo que proporciona información sobre la farmacocinética estereoselectiva fundamental para el desarrollo de fármacos y la farmacología clínica (Lun et al., 2021).
- Evaluación, mediante cromatografía quiral de líquidos mediante LC-TQ-MS, de los enantiómeros R- (-) y S- (+) clenbuterol durante un ciclo de dopaje o ingestión continua de carne contaminada: en este artículo se detalla la aplicación de la cromatografía quiral de líquidos, involucrando posiblemente las columnas CHIRALPAK® AGP, para distinguir entre el uso terapéutico y las fuentes de contaminación por clenbuterol, y abordando por tanto los desafíos en el análisis del dopaje deportivo (Dolores et al., 2019).
Legal Information
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)