58131AST
CHIRALPAK® AGP (5 μm) HPLC Columns
L × I.D. 15 cm × 2.1 mm, HPLC Column
About This Item
Productos recomendados
product name
Columna para HPLC CHIRALPAK® AGP, 5 μm particle size, L × I.D. 15 cm × 2.1 mm
material
stainless steel column
Quality Level
agency
suitable for USP L41
product line
CHIRALPAK®
packaging
pkg of 1 ea
manufacturer/tradename
CHIRALPAK®
parameter
137 bar pressure (2000 psi)
20-30 °C temperature
40 °C max. temp.
technique(s)
HPLC: suitable
L × I.D.
15 cm × 2.1 mm
matrix
fully porous particle
matrix active group
glycoprotein, alpha1- phase
particle size
5 μm
operating pH
2-8
separation technique
chiral
General description
Características:
- Resolución mediante fase inversa directa de moléculas quirales
- Estable con una variedad de modificadores orgánicos
- Disponible en tamaños analíticos y semipreparativos
(1) Hermansson, J. Direct liquid chromatographic resolution of racemic drugs using a1-acid glycoprotein as the chiral stationary phase. J. Chromatogr. A, 1983, 269, 71-80.
Legal Information
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)