57401
Replacement bulb
for use with PHRED Reactor, λmax, 254 nm
About This Item
Productos recomendados
λmax
254 nm
compatibility
for use with PHRED Reactor
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)