28884-U
SLB®-IL100 Capillary GC Column
L × I.D. 30 m × 0.25 mm, df 0.20 μm
About This Item
Productos recomendados
material
fused silica
agency
ASTM® D6526
parameter
≤25-230 °C temperature (isothermal or programmed)
Beta value
313
df
0.20 μm
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
L × I.D.
30 m × 0.25 mm
matrix active group
Non-bonded; 1,9-Di(3-vinylimidazolium)nonane bis(trifluoromethanesulfonyl)imide phase
application(s)
chemicals and industrial polymers
column type
capillary highly polar
General description
USP Code: None
Phase:
- Non-bonded
- 1,9-Di(3-vinylimidazolium)nonane bis(trifluoromethylsulfonyl)imide
- Subambient to 230 °C (isothermal or programmed)
Other Notes
Legal Information
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
>230.0 °F
flash_point_c
> 110 °C
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Artículos
In order to cover a broad range of possible solute-stationary phase interactions, 95 solutes with varied functional groups were selected to perform stationary phase characterization.
Protocolos
Ionic liquid capillary GC columns enhance polar analyte inertness, addressing challenges in chromatography with improved stationary phases.
Ionic liquid capillary GC columns enhance polar analyte inertness, addressing challenges in chromatography with improved stationary phases.
Contenido relacionado
La cromatografía de gases es una técnica analítica común que se utiliza para separar y analizar compuestos volátiles en fase gaseosa. La GC se aplica en muchas industrias para el control de calidad y para identificar o cuantificar los compuestos de una mezcla.
La cromatografía de gases es una técnica analítica común que se utiliza para separar y analizar compuestos volátiles en fase gaseosa. La GC se aplica en muchas industrias para el control de calidad y para identificar o cuantificar los compuestos de una mezcla.
La cromatografía de gases es una técnica analítica común que se utiliza para separar y analizar compuestos volátiles en fase gaseosa. La GC se aplica en muchas industrias para el control de calidad y para identificar o cuantificar los compuestos de una mezcla.
Gas chromatography separates volatile compounds in the gas phase, applied in various industries for quality control.
Chromatograms
suitable for GCsuitable for GCsuitable for GCsuitable for GCMostrar másNuestro equipo de científicos tiene experiencia en todas las áreas de investigación: Ciencias de la vida, Ciencia de los materiales, Síntesis química, Cromatografía, Analítica y muchas otras.