57320-U
SPME Fiber Assortment Kit
PDMS/DVB, PA, CAR/PDMS, for use with manual holder, Nitinol-core (NIT), 24 ga, 85 μm (PA), 65 μm (PDMS/DVB), 75 μm (CAR/PDMS)
Sinónimos:
SPME Assortment Kit 2, Manual Version
About This Item
Productos recomendados
Nombre del producto
SPME fiber assortment kit 2, for use with manual holder, needle size 24 ga
Materiales
assorted colors hub
fused silica fiber
tamaño de la aguja
24 ga
características de los productos alternativos más sostenibles
Waste Prevention
Safer Solvents and Auxiliaries
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
df
65 μm (PDMS/DVB)
75 μm (CAR/PDMS)
85 μm (PA)
técnicas
solid phase microextraction (SPME): suitable
fibra Al
1 cm
grupo activo de la matriz
CAR/PDMS coating
PA coating
PDMS/DVB coating
aplicaciones
food and beverages
compatibilidad
for analyte group volatile and polar organics in water
for use with manual holder
categoría alternativa más sostenible
Descripción general
- 75μm Carboxen/Polydimethylsiloxan-Beschichtung
- 65μm Polydimethylsiloxan/Divinylbenzol-Beschichtung
- 65μm Carbowax/Divinylbenzol-Beschichtung
Aplicación
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)