Documentos clave
52578-U
Supelco
Tubo de SPE Supelclean PSA
bed wt. 200 mg, volume 3 mL, pk of 54
Sinónimos:
PSA SPE cartridge tube, 3 mL
About This Item
Código UNSPSC:
41115712
NACRES:
NB.21
Materiales
PE frit (20 μm porosity)
polypropylene hardware
Nivel de calidad
Línea del producto
Supelclean
composición
bed wt., 200 mg
envase
pk of 54
Extensión del etiquetado
8.4% C loading
3.3% N loading
técnicas
solid phase extraction (SPE): suitable
superficie
500 m2/g
volumen
3 mL
cobertura de la superficie
surface coverage 2.35 μmol/m2
Matriz
silica gel base material (irregularly shaped)
grupo activo de la matriz
ethylenediamine-N-propy bonding, polymerically bonded
tamaño de partícula
50 μm
tamaño de poro
70 Å pore size
pKa 
(1) 10.1, (2) 10.9
capacidad
0.98-1.05 meq/g capacity
aplicaciones
food and beverages
técnica de separación
ion exchange
normal phase
Descripción general
Mecanismo de retención: Fase normal e intercambio aniónico
Compatibilidad de la matriz de muestra: Soluciones orgánicas o acuosas
• Ligado poliméricamente, fase etilenediamina-N-propil que contiene aminas primarias y secundarias
• Débil intercambiador aniónico con pKa de 10,1 y 10,9
• Similar a las fases aminopropil para EFS (SPE) (NH2) en términos de selectividad, pero con capacidad muy superior debido a la presencia de una amina secundaria (0,98-1,05 meq/g)
• Excelente para eliminar componentes de la matriz (ácidos grasos, ácidos orgánicos, pigmentos polares y azúcares (en alguna medida)) cuando se realizan análisis multiresiduos de pesticidas en alimentos
• Se ha probado que reduce significativamente los efectos de enriquecimiento de la matriz encontrados durante los análisis por CG de productos de alimentación
• Probado para asepsia superior usando GC-FID y GC-MS
• La naturaleza bidentada del ligando permite la quelación.
Información legal
Supelclean is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 Inhalation
Órganos de actuación
respiratory tract irritation
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Artículos
SPE retention mechanism in this case is based on the electrostatic attraction of charged functional groups of the analyte(s) to oppositely charged functional groups on the sorbent.
Protocolos
Normal-phase SPE separates analytes based on polar interaction with sorbents in diverse sample matrices.
Normal-phase SPE separates analytes based on polar interaction with sorbents in diverse sample matrices.
Normal-phase SPE separates analytes based on polar interaction with sorbents in diverse sample matrices.
Normal-phase SPE separates analytes based on polar interaction with sorbents in diverse sample matrices.