57172
ENVI-8 DSK SPE Disk
diam. 47 mm, pk of 24
About This Item
Productos recomendados
envase
pk of 24
Nivel de calidad
técnicas
solid phase extraction (SPE): suitable
Diámetro
47 mm
aplicaciones
food and beverages
técnica de separación
reversed phase
Descripción general
Sample Matrix Compatibility: Aqueous solutions (drinking water)
- The SPE membrane equivalents of ENVI-18 and ENVI-8 packed bed SPE sorbents
- Porous glass fiber membranes embedded with C18 or C8 modified silica particles.
- Provides faster flow rates and exhibits less clogging than PTFE discs for the extraction of organic contaminants from drinking water samples
- Typical applications include polynuclear aromatic hydrocarbons (PAHs), polychlorinated biphenyls (PCBs), phthalates, semivolatile organics, paraquat and diquat, pesticides and herbicides
Información legal
Aplicación
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Los clientes también vieron
Artículos
Reversed-phase interaction will retain most molecules with hydrophobic character; it is very useful for extracting analytes that are very diverse in structure within the same sample.
Chromatograms
application for SPE, application for HPLCNuestro equipo de científicos tiene experiencia en todas las áreas de investigación: Ciencias de la vida, Ciencia de los materiales, Síntesis química, Cromatografía, Analítica y muchas otras.